Learn More
Ethyl 3-chlorobenzoate, 98+%
Codice prodotto. 11394434
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11394434
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01065.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1128-76-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1128-76-3
Formula molecolare C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.619
Numero MDL MFCD00013634
InChI Key LVFRSNCBCHABAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, 3-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, ethyl ester, 3-chloro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3704, acmc-1bt4u, ethyl3-chlorobenzoate, ksc495m6f, rarechem al bi 0056
PubChem CID 70785
IUPAC Name ethyl 3-chlorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-chlorobenzoate
Densità 1.186
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (13 mmHg)
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 5 g
Beilstein 2045877
Peso formulazione 184.62
Percent Purity ≥98%