Learn More
Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate, TRC
Codice prodotto. 30382944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382944 10 g -
30385291 50 g -
30371275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382944 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92632810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24922-02-9
Formula molecolare C8H12O3
Molecular Weight (g/mol) 156.18
IUPAC Name ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Peso formulazione 156.0786