Learn More
Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613423
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10613423
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB01217DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4027-57-0
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00052514
InChI Key BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC Name ethyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 95%