Learn More
Ethyl 3-pyridylacetate, 99%
Codice prodotto. 10249563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
25 GR
5 GR
Codice prodotto. 10249563
Marca: Thermo Scientific Acros 118920050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39931-77-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39931-77-6
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00006411
InChI Key RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-3-yl acetate, ethyl 3-pyridineacetate, 3-pyridineacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-3-pyridyl-, ethyl ester, pyridin-3-yl-acetic acid ethyl ester, 3-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-pyridyl acetate, pubchem20506, ethyl-3-pyridyl-acetate
PubChem CID 96490
IUPAC Name ethyl 2-pyridin-3-ylacetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-pyridylacetate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 80°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH2COOC2H5
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.501
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.08
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid