Learn More
Ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15418809
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 15418809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02524.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
CAS 100905-33-7
Punto di fusione 100°C to 102°C
Formula molecolare C11H13NO6
Numero MDL MFCD00015474
Quantità 10 g
Beilstein 2699210
Sinonimo ethyl 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoate, acmc-20a2uv, ethyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ethyl ester
InChI Key VNPCXITWHOOQAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC)OC
IUPAC Name ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 255.226
PubChem CID 3482378
Peso formulazione 255.23
Percent Purity ≥98%