Learn More
Ethyl 4-bromobutyrate, 98%
Descrizione
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with bases, oxidizing agents and reducing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 4-bromobutyrate |
| Densità | 1.363 |
| Punti di ebollizione | 80°C to 82°C (10 mm) |
| Punto d'infiammabilità | 90°C (194°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Indice di rifrazione | 1.456 |
| Quantità | 50 g |
| Beilstein | 1749700 |
| Informazioni di solubilità | Immiscible with water. |
| Peso formulazione | 195.06 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl 4-bromobutyrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl 4-bromobutyrate