Learn More
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7033405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
11375599 250 mg 250mg
11385599 1 g 1g
2 options
Codice prodotto. 11375599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50515.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22931-71-1
Formula molecolare C13H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 265.693
Numero MDL MFCD00173417
InChI Key QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate
PubChem CID 304558
IUPAC Name ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Punto di fusione 88°C to 90°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 265.7
Percent Purity 97%