Learn More
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 99+%
Codice prodotto. 10529600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10529600
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10287-53-3
Numero MDL MFCD00009115
InChI Key FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
IUPAC Name ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Punto di fusione 62°C to 65°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C11H15NO2
Formula lineare (CH3)2NC6H4CO2C2H5
Quantità 5 g
Beilstein 14, I, 571
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >50g/100 mL acetone (20 c),18g/100mL ethanol (20 c),2g/100mL mineral oil (20 c)
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.