Learn More
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 96%
Codice prodotto. p-7041702
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15432129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64776.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7126-57-0 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Miscible with ethyl acetate.
Notes
Incompatible with steel and aluminum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7126-57-0
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD04122505
InChI Key WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
PubChem CID 321486
IUPAC Name ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Punto di fusione 101°C to 105°C
Quantità 250 mg
Beilstein 473842
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl acetate.
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 96%