Learn More
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10670835 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10670835
Marca: Thermo Scientific Acros 379910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17159-79-4
Formula molecolare C9H14O3
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00013285
InChI Key ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
IUPAC Name ethyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0760g/mL
Punti di ebollizione 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O=)C6H9CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.461
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.076
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid