Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate
Codice prodotto. 15925470
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Dimensione della confezione:
1000L
18L
45L
7L
Codice prodotto. 15925470
Marca: Riedel-de Haën 332117L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ethyl Acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo EtOAc
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(C)=O
Specifikationer
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
pH No data available
Punto di fusione -84°C
CAS min. % ≥90.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.901 g/cm3
Punti di ebollizione 77°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 11.5 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero UN UN1173
Viscosità No data available
Beilstein 506104
Concentrazione ≥99.50%
Percent Purity ≥99.50%
Grado ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.