Learn More
Ethyl Acetate, ACS, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15638450
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15638450
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6768104L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless
Densità 0.902g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 4 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5%
Punto di combustione 801°C
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 100mmHg (20°C)
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Informazioni di solubilità 80g/L in water at 20°C
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.5%