Learn More
Ethyl acetate, ACS Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16695903
Click to view available options
:
200 L
Codice prodotto. 16695903
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 65812200L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
CAS 141-78-6
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.901 g/cm3
Punti di ebollizione 77°C (1013 hPa)
Quantità 200 L
Punto d'infiammabilità -4°C
Formula molecolare C4H8O2
Formula lineare CH3COOC2H5
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Grado ACS