Learn More
Ethyl acetate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10393301 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 10393301
Marca: JT Baker 8037.1000
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione -83°C
CAS 141-78-6
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.902 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 77.1°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.003%
Formula molecolare C4H8O2
Acido titolabile max. 0.0009 meq/g
Numero MDL MFCD00009171
Acqua max. 0.2%
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.11
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.