Learn More
Ethyl Acetate, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15232178 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15232178
Marca: JT Baker 5277.2500
Specially developed for use in evaluation of pesticide and insecticide residues in food, feed, water or soil samples. Ethyl Acetate, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™ is suitable for all analysis of common pesticides.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pesticide Reagent Solvents:
  • Suitable for analysis of most common pesticides, such as 2-chlorobiphenyl , Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxine, etc.
  • Specified to the required low residue levels (5 ppm) for use in research and quality control laboratories
  • Ideal for gas chromatography applications, testing for ECD and/or FID sensitive impurities, organic residues, and residue after evaporation
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
Punto di fusione -83.57°C
CAS 141-78-6
Colore Colorless
Acidità Max. 0.0005meq/g
Densità 0.9g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 76°C to 78°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 2.1 - 11.5 Vol %
Punto d'infiammabilità −1°C
Punto di combustione 460°C
Odore Fruit-like
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare C4H8O2
Formula lineare CH3-COO-CH2-CH3
Viscosità 0.44 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.05%
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Informazioni di solubilità 79g/L in water
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity Min. 99.8%
Grado BAKER ANALYZED™ Pesticide
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.