Learn More
Ethyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell™
Codice prodotto. 15626120
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15626120
Marca: Honeywell-Chromasolv 6505281L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
CAS 141-78-6
Densità 0.902g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5%, 38°F
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Formula molecolare C4H8O2
Formula lineare CH3COOC2H5
Numero MDL MFCD00009171
Pressione del vapore 73 mmHg (20°C)
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity 99%
Grado CHROMASOLV™ Plus
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.