Learn More
Ethyl acetate, HPLC Grade, 99.5+%
Codice prodotto. p-4408260
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11338167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022912.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Maximum level of impurities: Evaporation residue 3ppm, Chlorinated pesticides 5ppt, H2O 0.05% | CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ethyl acetate in its highly pure form is used as a solvent for spectrophotometric applications. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including UV-visible spectrophotometer, IR spectrometer and mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. Also, it is used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee, and cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes, and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione °C to 84°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.902 g/cm3
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -3°C (26°F)
Punto di combustione 460°C (860°F)
Odore Fruit-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.372
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Beilstein 506104
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Peso formulazione 88.11
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethyl acetate