Learn More
Ethyl Acetate, HPLC Grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15443224 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15443224
Marca: Avantor J.T.Baker 928203
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For use in liquid chromatography (HPLC & UHPLC) & spectrophotometry; For laboratory, research, or manufacturing use
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità −4.00°C (−39.2°F)
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.90kg
Peso formulazione 88.11
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl Acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .