Learn More
Ethyl Acetate, HPLC Grade, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1L
4L
Beschreibung
- For use in liquid chromatography (HPLC & UHPLC) & spectrophotometry; For laboratory, research, or manufacturing use
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Ethyl Acetate |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | −4.00°C (− 39.2°F) |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 0.90kg |
| Peso formulazione | 88.11 |
| Grado | HPLC |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl Acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur