Learn More
Ethyl Acetate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15613940
Click to view available options
Quantità:
35 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
35kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15613940
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 332116X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., reagente ACS, reagente ISO, reagente Ph. ≥
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
Densità 0.902g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5% (38°F)
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Odore Like fruit
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 73mmHg (20°C)
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Informazioni di solubilità ∽90g/L
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur./puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.