Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., Honeywell™
Codice prodotto. 15655590
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15655590
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 457672.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., free of higher boiling impurities,≥99.9% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
CAS 141-78-6
Densità 0.902g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5%, 38°F
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Formula molecolare C4H8O2
Formula lineare CH3COOC2H5
Numero MDL MFCD00009171
Pressione del vapore 73 mmHg (20°C)
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC Name etilacetato
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado puriss. p.a.