Learn More
Ethyl Acetate, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
Descrizione
- For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl Acetate |
| Quantità | 4 L |
| Punto d'infiammabilità | −4.00°C (39.2°F) |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 0.90kg |
| Peso formulazione | 88.11 |
| Grado | ULTRA RESI-ANALYZED |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.