Learn More
Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11353117
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11353117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13514.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6290-17-1
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.223
Numero MDL MFCD00151819
InChI Key GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl acetate, 1,3-dioxolane-2-acetic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl acetoacetate propylene glycol ketal, fraistone, ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate, ethyl dimethyl dioxolane acetate, acetoacetic acid, ethyl ester, 1,2-propylene ketal, cis-and trans-ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate, ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl acetate, 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 95392
IUPAC Name ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1(OCC(O1)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal
Punti di ebollizione 90°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Indice di rifrazione 1.428
Quantità 25 g
Beilstein 138927
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%