Learn More
Ethyl alcohol, Pure 200 Proof (Taxed), Meets USP testing specifications, for domestic sale in Ireland and United Kingdom only, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl alcohol, Pure (Taxed) |
| Punto di fusione | -114°C |
| Nota nome | Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom |
| Absorbance | max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm |
| CAS max % | 100.0000% |
| Densità | 0.790 - 0.791 g/cm3 |
| Punti di ebollizione | 78°C to 79°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |