Learn More
Ethyl azidoacetate, 25% solution in toluene
Codice prodotto. 13408628 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
25mL, Glass bottle
Codice prodotto. 13408628
Marca: Thermo Scientific Acros 448780250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 637-81-0 | C4H7N3O2 | 129.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl azidoacetate
CAS 637-81-0, 108-88-3
Densità 0.9200g/mL
Quantità 25 mL
Punto d'infiammabilità 7°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Gravità specifica 0.92
Formula molecolare C4H7N3O2
Sinonimo ethyl azidoacetate, azidoacetic acid ethyl ester, acetic acid, azido-, ethyl ester, azido-acetic acid ethyl ester, ccris 3368, acetic acid, 2-azido-,ethyl ester, ethyl azido-acetate, ethyl2-azidoacetate, ethyl-2-azidoacetate, ethylazidoacetatesolution
InChI Key HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
IUPAC Name ethyl 2-azidoacetate
Molecular Weight (g/mol) 129.12
PubChem CID 69480
Peso formulazione 129.12
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl azidoacetate, 25% solution in toluene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.