Learn More
Ethyl bromodifluoroacetate, 98%
Codice prodotto. 10491491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10491491
Marca: Thermo Scientific Acros 305800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 667-27-6
Formula molecolare C4H5BrF2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.99
Numero MDL MFCD00042069
InChI Key IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC Name ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl bromodifluoroacetate
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5830g/mL
Punti di ebollizione 112.0°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCF2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3890
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.583
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 202.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl bromodifluoroacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl bromodifluoroacetate