Learn More
Ethyl caprate, 99+%
Codice prodotto. 10367340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
Codice prodotto. 10367340
Marca: Thermo Scientific Acros 165000050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-38-3
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Numero MDL MFCD00009581
InChI Key RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC Name ethyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl caprate
Nota nome 99+%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -20.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8665g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)8CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4270
Quantità 5 mL
Beilstein 02,356
Indice di Merck 15,3831
Gravità specifica 0.8665
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosità <30 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid