Learn More
Ethyl caproate, 99+%
Codice prodotto. 10081990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
Codice prodotto. 10081990
Marca: Thermo Scientific Acros 164990050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-66-0
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00009511
InChI Key SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC Name ethyl hexanoate
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl caproate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 67°C
Colore Colorless
Densità 0.8690g/mL
Punti di ebollizione 168°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.409
Quantità 5 mL
Beilstein 02, 323
Indice di Merck 15, 3832
Gravità specifica 0.869
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in glycerol,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl caproate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.