Learn More
Ethyl cinnamate, 98% trans
Codice prodotto. 10615012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10615012
Marca: Thermo Scientific Acros 150535000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-36-6
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.21
InChI Key KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Sinonimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC Name ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Materiale o nome chimico Ethyl cinnamate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 6.5°C to 7.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0460g/mL
Punti di ebollizione 271.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5610
Quantità 500 g
Indice di Merck 15,2299
Gravità specifica 1.046
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 176.21
Percent Purity 98% trans
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis