Learn More
Ethyl dibromoacetate, 96%
Codice prodotto. 11480807
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11480807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23209.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-33-4 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Ethyl dibromoacetate can be used to produce diphenoxy-acetic acid ethyl ester. It is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl dibromoacetate can be used to produce diphenoxy-acetic acid ethyl ester. It is used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in hexane, ether, CH2Cl2, acetone, EtOAc, ethanol.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-33-4
Formula molecolare C4H6Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 245.898
Numero MDL MFCD00041718
InChI Key NIJGVVHCUXNSLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl dibromoacetate, acetic acid, dibromo-, ethyl ester, dibromoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2,2-dibromo-, ethyl ester, ethyldibromoacetate, ethyl dibromo acetate, acmc-20akxm, aceticacid,dibromo-,ethylester, dibromoacetic acid ethyl ester, dibromo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 69237
IUPAC Name ethyl 2,2-dibromoacetate
SMILES CCOC(=O)C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl dibromoacetate
Densità 1.902
Punti di ebollizione 76°C to 78°C (12 mmHg)
Formula lineare Br2CHCO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol.
Peso formulazione 245.9
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl dibromoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl dibromoacetate