Learn More
Ethyl formate, 98+%, pure
Codice prodotto. 10448680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10448680
Marca: Thermo Scientific Acros 150675000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-94-4
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00003294
InChI Key WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC Name ethyl formate
SMILES CCOC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl formate
Punto di fusione -80.0°C
Densità 0.9170g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3580 to 1.3610
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 19
Fieser 01,380; 02,197; 04,233; 12,226
Indice di Merck 15, 3862
Gravità specifica 0.917
Informazioni di solubilità Solubility in water: 110g/L (18°C). Other solubilities: freely soluble in ethylacetaat, isobutylacetaat,, butylacetaat, aceton, methylisobutylketon and, methylethylketon, miscible with benzene, ether and alcohol
Viscosità 0.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 98+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl formate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.