Learn More
Ethyl Gallate, TRC
Codice prodotto. 30137600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137600 100 g 100g
17958024 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE918320100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 831-61-8
Formula molecolare C9 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Sinonimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, Gallic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Phyllemblin (7CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate, NSC 402626, Nipa No. 48, Nipagallin A, Progallin A
IUPAC Name ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylgallate
InChI Formula InChI=1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Peso formulazione 198.0528
Quantità 100 g