Learn More
Ethyl heptanoate, 98+%
Codice prodotto. 11437766
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11437766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14729.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-30-9
Formula molecolare C9H18O2
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Numero MDL MFCD00009538
InChI Key TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
IUPAC Name ethyl heptanoate
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl heptanoate
Punto di fusione -66°C
Densità 0.868
Punti di ebollizione 188°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 66°C (151°F)
Indice di rifrazione 1.412
Quantità 100 g
Beilstein 1752311
Indice di Merck 14,3835
Peso formulazione 158.24
Percent Purity ≥98%