Learn More
Ethyl hexanoate, 99%
Codice prodotto. 11431748
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11431748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13985.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-66-0
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.214
Numero MDL MFCD00009511
InChI Key SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC Name ethyl hexanoate
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl hexanoate
Punto di fusione -67°C
Densità 0.873
Punti di ebollizione 166°C
Punto d'infiammabilità 49°C (121°F)
Indice di rifrazione 1.4075
Quantità 100 g
Numero UN UN3272
Indice di Merck 14,3777
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%