Learn More
Ethyl isobutyrylacetate, 95%
Codice prodotto. 10413612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10413612
Marca: Thermo Scientific Acros 383440100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7152-15-0
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00009198
InChI Key XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
IUPAC Name ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isobutyrylacetate
Punto di fusione -9.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9810g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4255 to 1.4275
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.981
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl isobutyrylacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.