Learn More
Ethyl methanesulfonate, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl methanesulfonate |
| Densità | 1.1600g/mL |
| Punti di ebollizione | 213.0°C to 214.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 100°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3SO3C2H5 |
| Indice di rifrazione | 1.4170 to 1.4190 |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 04,5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl methanesulfonate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.