Learn More
Ethyl methanesulfonate, 99%
Description
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS available online at www.alfa.com.Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl methanesulfonate |
| Densità | 1.17 |
| Punti di ebollizione | 85°C to 86°C (10 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 100°C (212°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Odore | Fruit-like |
| Indice di rifrazione | 1.418 |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | UN2810 |
| Beilstein | 773969 |
| Show More |
Safety and Handling
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.