Learn More
Ethyl pipecolinate, 98+%
Codice prodotto. 10785373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10785373
Marca: Thermo Scientific Acros 189580250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15862-72-3
Formula molecolare C8H16NO2
Molecular Weight (g/mol) 158.22
Numero MDL MFCD00005980
InChI Key SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Sinonimo ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
IUPAC Name ethyl piperidine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl pipecolinate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0060g/mL
Punti di ebollizione 216°C to 217°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.457
Quantità 25 g
Beilstein 22, 7
Gravità specifica 1.006
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl pipecolinate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.