Learn More
Ethyl propionate, 99+%
Codice prodotto. 10367510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25mL
500mL
Codice prodotto. 10367510
Marca: Thermo Scientific Acros 150500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-37-3
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009308
InChI Key FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC Name ethyl propanoate
SMILES CCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl propionate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -73°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8870g/mL
Punti di ebollizione 99°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.387
Quantità 25 mL
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Indice di Merck 15, 3899
Gravità specifica 0.887
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viscosità <1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid