Learn More
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7032495
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15428725
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33977.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115932-00-8
Formula molecolare C9H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 191.19
Numero MDL MFCD00847745
InChI Key JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate
PubChem CID 7021267
IUPAC Name ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Punto di fusione 210°C to 212°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.19
Percent Purity 95%