Learn More
Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11955621
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 141942-85-0
Formula molecolare C7H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 157.17
Numero MDL MFCD00270839
InChI Key LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
IUPAC Name ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1140g/mL
Punti di ebollizione 270.0°C
Punto d'infiammabilità >190°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NCCH2CH(OH)CH2COOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4500
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.114
Rotazione specifica -4.8° to -5.2° (20°C, 589nm) (neat)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.