Learn More
Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7037480
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15472668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56226.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 167392-57-6
Formula molecolare C12H21NO8
Molecular Weight (g/mol) 307.299
Numero MDL MFCD00799538
InChI Key HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Sinonimo s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 53249980
IUPAC Name (3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;ethyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate
Punto di fusione 157°C to 159°C
Quantità 1 g
Optical Rotation +10° (c=5 in Water)
Peso formulazione 307.3
Percent Purity 98%