Learn More
Ethylamine, 2M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10136263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
10136263 100 mL 100mL
10390514 800 mL 800mL
2 options
Codice prodotto. 10136263
Marca: Thermo Scientific Acros 370251000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-04-7 | C2H7N | 45.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-04-7
InChI Key QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethanamine
SMILES CCN
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylamine
Densità 0.8610 g/mL
Punto d'infiammabilità -34°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C2H7N
Formula lineare CH3CH2NH2
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 3817
Gravità specifica 0.861
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: miscible.
Molecular Weight (g/mol) 45.09
Peso formulazione 45.08
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylamine, 2.0M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.