Learn More
Ethylamine, 70% aq. soln.
Codice prodotto. 11477267
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11477267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15022.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Ethylamine 70% aq. solution is widely used in chemical industry for the synthesis of diethyldiazene, dimethylolethyltriazone, ethylcyanopyrolidone disperse and 1,3-diethylthiourea. It is also used in the production of mining chemicals and flotation agents such as isopropylethyl thiocarbamates. In polymer industry, it is used as a chain stopper in polyurethane production to control degree of polymerization. It is a precursor used for the preparation of benzilnitrate, detergents, rayon, rocket propellant, and in preparation of alkyl isocyanates, which find application in the manufacture of pharmaceuticals. In rubber industry, it is utilized as a vulcanization accelerator for sulfur cured rubbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -81°C
Punti di ebollizione ca 38°C
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylamine, 70% aq. soln.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylamine