Learn More
Ethylamine, pure, 70% in water
Codice prodotto. 10605612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10605612
Marca: Thermo Scientific Acros 168720010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-04-7 | C2H7N | 45.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-04-7
Formula molecolare C2H7N
Molecular Weight (g/mol) 45.09
InChI Key QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethanamine
SMILES CCN
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylamine
Densità 0.8000 g/mL
Punto d'infiammabilità -17°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5NH2
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850
Quantità 1 L
Beilstein 04, 87
Fieser 11,287
Indice di Merck 15, 3817
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ether and alcohol
Peso formulazione 45.07
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.