Learn More
Ethylamine, Pure, Solution In Water 70% (w/w), Fisher Chemical
Codice prodotto. 10637602 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10637602
Marca: Fisher Chemical E/1000/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 75-04-7
Punto di fusione -81.1°C
Colore Colorless
pH 14
Punti di ebollizione 39°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C2H7N
Numero MDL 8160
Quantità 500 mL
Sinonimo ethylamine, monoethylamine, aminoethane, 1-aminoethane, ethyl amine, aethylamine, etilamina, ethylamine solution, ethylamin, etyloamina
InChI Key QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN
IUPAC Name ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 45.085
PubChem CID 6341
Densità vapore 1.56
ChEBI CHEBI:15862
Peso formulazione 45.07g/mol
Pressione del vapore 423 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid