Learn More
ethyle1-(2-furylmethyl)-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495692
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10495692
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM02778DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifications
Materiale o nome chimico ethyle1-(2-furylmethyl)-4, 5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
CAS 142774-43-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H13NO5
Numero MDL MFCD00085072
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-ylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-, ethyl ester, acmc-1c782, ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxoazolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-yl methyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-,ethyl ester, 1-furan-2-ylmethyl-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-6-fluoro-1,1-dioxido-2-piperidin-1-ylcarbonyl-4h-1,4-benzothiazin-4-yl benzonitrile
InChI Key YGYRGGBYAUAMKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CN(C(=O)C1=O)CC2=CC=CO2
IUPAC Name ethyl 1-(furan-2-ylmethyl)-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 251.238
PubChem CID 2778688
Peso formulazione 251.24
Percent Purity 97%