Learn More
ethyle2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2702869
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10223092
Marca: Thermo Scientific Maybridge S12083DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 61713-23-3
Formula molecolare C9H16O4S2
Molecular Weight (g/mol) 252.343
Numero MDL MFCD00026901
InChI Key NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 521987
IUPAC Name ethyl 2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylmethylsulfanyl]acetate
SMILES CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.35
Percent Purity 97%