Learn More
ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 262.06 |
Percent Purity | 97% |