Learn More
ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 249.24 |
| Percent Purity | 97% |